Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nunc™ 15 mL og 50 mL koniske sterile polypropylen-centrifugerør
Beskrivelse
Thermo Scientific™ Nunc 15 ml& 50mL koniske sterile polypropylen-centrifugerør er førsteklasses koniske rør af høj kvalitet, der er miljøvenlige, tilbyder den højeste renlighed med et genanvendeligt plasthylde og giver mulighed for øget sporbarhed med det største skriveområde på markedet. Nunc Labware Produkterne er lavet af harpikser med høj renhed og støbt ved hjælp af vores avancerede processer. Plast labware er et sikrere alternativ til glas uden at ofre nøjagtigheden.
- Ikke-pyrogen: Endotoksin testet (0,5 EU/ml)
- Ikke-cytotoksisk
- Biologisk inert: USP biologisk reaktivitetsklasse VI
- Højt niveau af sterilitet: SAL 10 -6
- RNase/DNase-fri
- Lækagesikker for at beskytte dine prøver
- Fremstillet af høj renhed harpiks og støbt ved hjælp af state-of-the-art processer; sikkert alternativ til glas uden at ofre nøjagtigheden
- Racked produkt inkluderer miljøvenligt genanvendeligt plastikstativ, der reducerer lossepladsaffald sammenlignet med den traditionelle skumemballage
- Prop forseglet hætte
- Rør, hætte og stativ lavet af virgin resin
- undefined
- Source Reduction
- Recyclable
Tekniske data
Tekniske data
Lukningsmateriale | HDPE |
Kapacitet (metrisk) | 15 mL |
Engangs | Single-use |
Materiale | Polypropylen |
nr. pr. sag | 500/Cs. |
nr. pr. pakke | 50 |
Emballage | Bulk |
Mængde | 50 Pk. |
Sterilitet | Steril |
Grønne funktioner | Bæredygtig emballage |
Vis mere |
Dokumenter
Scientific Resources
Application Notes
Brochures
Reference Materials
Product Information
Datasheets
Schematics & Diagrams
Certifikater
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
Partinummer | Certifikattype | Dato | Artikelnummer |
---|---|---|---|
M1NF1F7116 | Overensstemmelsescertifikat | 03/12/2024 | 339650 |
K1BFCL7116 | Overensstemmelsescertifikat | 03/12/2024 | 339650 |
LA2FAT7116 | Overensstemmelsescertifikat | 03/12/2024 | 339650 |
K6LF6J7116 | Overensstemmelsescertifikat | 03/12/2024 | 339650 |
L3JF3C7116 | Overensstemmelsescertifikat | 03/12/2024 | 339650 |
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.