Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nunc™ 15 mL og 50 mL koniske sterile polypropylen-centrifugerør
Artikelnummer. 11397201
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
15 ml
50 ml
Emballage:
Bulk
Rakket
Pakningsstørrelse:
Pakke med 300
Pakke med 500
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Emballage Pakningsstørrelse
11397201 15 ml Bulk Pakke med 500
11307211 15 ml Rakket Pakke med 500
11347201 50 ml Bulk Pakke med 500
11317211 50 ml Rakket Pakke med 300
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11397201 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 339650
Kvalitetsplast til cellekultur for resultater, du kan stole på, og værdi for pengene
Brug rabatkode 27952
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Disse premium, højkvalitets koniske rør er miljøvenlige og giver øget sporbarhed med det største skriveareal på markedet.
Thermo Scientific Nunc Sterile polypropylen koniske centrifugerør er førsteklasses, højkvalitets koniske rør, der er miljøvenlige, tilbyder den højeste renhed med et genanvendelig plastikstativ og muliggør øget sporbarhed med det største skriveområde på markedet. Nunc Laboratorieprodukter fremstilles af højrenhedsharpikser og støbes ved hjælp af vores topmoderne processer. Plastiklaboratorieudstyr er et sikrere alternativ til glas uden at gå på kompromis med nøjagtigheden.
Funktioner
  • Ikke-pyrogen: endotoksin testet (0,5 EU/ml)
  • Ikke-cytotoksisk
  • Biologisk inert: USP biologisk reaktivitetsklasse VI
  • Høj sterilitet: SAL 10-6
  • RNase/DNase-fri
  • Lækage-tæt for at beskytte dine prøver
  • Fremstillet af højrenhedsharpikser og støbt ved hjælp af avancerede processer; Sikkert alternativ til glas uden at gå på kompromis med nøjagtigheden
  • Racked product inkluderer en miljøvenlig genanvendelige plastikhylde, der reducerer lossepladsens affald sammenlignet med traditionel skumemballage
  • Plug forseglet låg
  • Rør, låg og stativ lavet af jomfruelig harpiks
Garanti: 90 dage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Lukningsmateriale HDPE
Kapacitet (metrisk) 15 ml
Engangs Engangsbrug
Materiale Polypropylen
nr. pr. sag 500/Cs.
nr. pr. pakke 50
Emballage Bulk
Mængde 50 pakker
Sterilitet Steril
RNase fri Ja
Dnase Free Ja
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Form Cylindrisk
Længde (metrisk) 95 mm
Bund form Konisk
Lukketype Skruelåg
Lukning inkluderet Ja
Skriveområde Ja
Uddannet Ja
Produkttype Centrifugerør
Maks. RCF 10,500 x g
Vis mere Vis mindre
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.