Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nunc™ 15 mL og 50 mL koniske sterile polypropylen-centrifugerør
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11307211
Kapacitet (metrisk):
15 ml
50 ml
Emballage:
Bulk
Rakket
Pakningsstørrelse:
Pakke med 300
Pakke med 500
Artikelnummer. 11307211
Brand: Thermo Scientific™ 339651
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Disse førsteklasses koniske rør af høj kvalitet er miljøvenlige og giver mulighed for øget sporbarhed med det største skriveområde på markedet.
Thermo Scientific™ Nunc 15 ml& 50mL koniske sterile polypropylen-centrifugerør er førsteklasses koniske rør af høj kvalitet, der er miljøvenlige, tilbyder den højeste renlighed med et genanvendeligt plasthylde og giver mulighed for øget sporbarhed med det største skriveområde på markedet. Nunc Labware Produkterne er lavet af harpikser med høj renhed og støbt ved hjælp af vores avancerede processer. Plast labware er et sikrere alternativ til glas uden at ofre nøjagtigheden.
Funktioner
  • Ikke-pyrogen: Endotoksin testet (0,5 EU/ml)
  • Ikke-cytotoksisk
  • Biologisk inert: USP biologisk reaktivitetsklasse VI
  • Højt niveau af sterilitet: SAL 10 -6
  • RNase/DNase-fri
  • Lækagesikker for at beskytte dine prøver
  • Fremstillet af høj renhed harpiks og støbt ved hjælp af state-of-the-art processer; sikkert alternativ til glas uden at ofre nøjagtigheden
  • Racked produkt inkluderer miljøvenligt genanvendeligt plastikstativ, der reducerer lossepladsaffald sammenlignet med den traditionelle skumemballage
  • Prop forseglet hætte
  • Rør, hætte og stativ lavet af virgin resin
Garanti: 90 dage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Lukningsmateriale HDPE
Lukningsfarve Blue
Farve Clear
Kapacitet (metrisk) 15 ml
Engangs Single-use
Materiale Polypropylen
Inkluderer Genanvendeligt og genanvendeligt polypropylenstativ
nr. pr. sag 500/Cs.
Emballage Rakket
Sterilitet Steril
Grønne funktioner Bæredygtig emballage
RNase fri Yes
Dnase Free Yes
Autoklaverbar Not Autoclavable
Form Cylindrisk
Længde (metrisk) 95 mm
Bund form Konisk
Lukketype Screw Cap
Lukning inkluderet Yes
Skriveområde Yes
Uddannet Yes
Produkttype Centrifugerør
Maks. RCF 10,500 x g
Vis mere Vis mindre
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.