Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nunc™ 1536-brønds mikroplader
Artikelnummer. 11730483
Skift visning
Farve:
Hvid
Klar
Sort
Pakningsstørrelse:
Pakke med 90
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Pakningsstørrelse
11730483 Sort Pakke med 90
11321585 Hvid Pakke med 90
11331585 Klar Pakke med 90
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11730483 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 253601
På lager
Screen fire gange så mange prøver i en enkelt plade med Thermo Scientifi™ Nunc™ 1536-Well mikroplader, som er ideelle til screening med høj kapacitet.
Maksimer high-throughput screeningseffektivitet ved at bruge Thermo Scientific™ Nunc™ 1536-Well Mikroplader, bygget iht ANSI standarder og med den højeste kvalitet.
  • Lav pladehøjde er optimeret til stabling
  • Sorte mikroplader anbefales til florescensmålinger; med minimum tilbagespredt lys og baggrundsfluorescens
  • Hvide mikroplader anbefales til luminescensmålinger; med maksimal refleksion og minimal autoluminescens
  • Velfungerende volumen, 1 til 10 μL
  • Tilpasset stregkodning er tilgængelig
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance Alle mikroplader fremstillet af Nunc opfylder anbefalingen fra amerikanske nationale standarder (ANSI ) (ANSI/SBS 1-2004)
Format Standard
Låg Uden låg
Array 32 x 48
Emballage 90 sager
Produktlinje Nunc
Farve Sort
Produkttype Mikroplade
Materiale Polystyren
Antal Wells 1536
Volumen (metrisk) Virker 1 til 10μ L
Sterilitet Ikke steril
Overfladebehandling Ubehandlet
Well Shape Flad bund (F-brønd)
nr. pr. sag 90
nr. pr. pakke 30
Mængde 90/Cs.
Vis mere Vis mindre
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.