Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nunc™ 1536-brønds mikroplader
Artikelnummer. 11331585
Farve:
Hvid
Klar
Sort
Pakningsstørrelse:
Pakke med 90
Artikelnummer. 11331585
Brand: Thermo Scientific™ 253614
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Screen fire gange så mange prøver i en enkelt plade med Thermo Scientifi™ Nunc™ 1536-Well mikroplader, som er ideelle til screening med høj kapacitet.
Maksimer high-throughput screeningseffektivitet ved at bruge Thermo Scientific™ Nunc™ 1536-Well Mikroplader, bygget iht ANSI standarder og med den højeste kvalitet.
  • Lav pladehøjde er optimeret til stabling
  • Sorte mikroplader anbefales til florescensmålinger; med minimum tilbagespredt lys og baggrundsfluorescens
  • Hvide mikroplader anbefales til luminescensmålinger; med maksimal refleksion og minimal autoluminescens
  • Velfungerende volumen, 1 til 10 μL
  • Tilpasset stregkodning er tilgængelig
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance Alle mikroplader fremstillet af Nunc opfylder anbefalingen fra amerikanske nationale standarder (ANSI ) (ANSI/SBS 1-2004)
Format Standard
Låg Uden låg
Array 32 x 48
Emballage Indvendige pakker med 30 stk
Produktlinje Nunc
Farve Klar
Produkttype Mikroplade
Nederdel stil Lav flangeskørt
Materiale Polystyren
Volumen (metrisk) Nå 13.4μ L
Antal Wells 1536
Volumen (metrisk) Virker 1 til 10μ L
Sterilitet Ikke steril
Overfladebehandling Ubehandlet
Well Shape Flad bund (F-brønd)
nr. pr. sag 90
nr. pr. pakke 30
Mængde 90/Cs.
Vis mere Vis mindre
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.