Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nunc™ 1536-brønds mikroplader
Farve:
Hvid
Klar
Sort
Pakningsstørrelse:
Pakke med 90
Beskrivelse
Maksimer high-throughput screeningseffektivitet ved at bruge Thermo Scientific™ Nunc™ 1536-Well Mikroplader, bygget iht ANSI standarder og med den højeste kvalitet.
- Lav pladehøjde er optimeret til stabling
- Sorte mikroplader anbefales til florescensmålinger; med minimum tilbagespredt lys og baggrundsfluorescens
- Hvide mikroplader anbefales til luminescensmålinger; med maksimal refleksion og minimal autoluminescens
- Velfungerende volumen, 1 til 10 μL
- Tilpasset stregkodning er tilgængelig
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | Alle mikroplader fremstillet af Nunc opfylder anbefalingen fra amerikanske nationale standarder (ANSI ) (ANSI/SBS 1-2004) |
| Format | Standard |
| Låg | Uden låg |
| Array | 32 x 48 |
| Emballage | 90 sager |
| Produktlinje | Nunc |
| Farve | Hvid |
| Produkttype | Mikroplade |
| Materiale | Polystyren |
| Antal Wells | 1536 |
| Vis mere |
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.