Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nunc™ 14 ml rundbundet rør
Artikelnummer. p-9007003
nr. pr. sag:
500
nr. pr. pakke:
10
Pakningsstørrelse:
Pakke med 500
Artikelnummer. 11337704
Brand: Thermo Scientific™ 150268
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Udfør kritiske cellulære applikationer med disse 14 ml rundbundede rør.
Udfør kritiske cellulære applikationer med Thermo Scientific™ Nunc™ 14mL rundbundsrør, lettet af den dobbelte positionsventilation/lukkehætte for optimeret gasudveksling. Må kun benyttes til forskningsformål.
  • Optimeret gasudveksling med udluftning/lukning i to positioner
  • Indkapslet i åndbar emballage
  • Overensstemmelsescertifikater tilgængelige for hvert parti
  • Må kun benyttes til forskningsformål.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Lukningsmateriale LDPE
Diameter (metrisk) 17.5 mm
Maks. RCF 6000 x g
Produkttype Rundt bundrør
Certificeringer/compliance Museembryoassay (1-celle trin MEA) testet. Produceret under ISO 13485 med fuld sporbarhed. USP Klasse VI testet. Ikke-pyrogen og steril (SAL 10 -6 ).
Lukketype Dobbeltpositionsventil/luk låg
Længde (metrisk) 95 mm
Materiale Polystyren
nr. pr. pakke 10
nr. pr. sag 500
Sterilitet Steril
Kapacitet (metrisk) 14 mL
Form Rund
Lukning inkluderet Ja