Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nunc™ 10/11 ml polystyren centrifugerør
BIOPHARMA
Artikelnummer. 10473103
Skift visning
Bund form:
Flad
Konisk
Rund
Skriveområde:
Ja
Nej
Sterilitet:
Ikke-steril
Steril
Pakningsstørrelse:
Pakke med 480
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Bund form Skriveområde Sterilitet Pakningsstørrelse
10473103 Konisk Ja Steril Pakke med 480
10429672 Konisk Nej Steril -
10707431 Konisk Ja Steril Pakke med 480
10008880 Rund Nej Steril Pakke med 480
10374461 Flad Ja Ikke-steril Pakke med 480
12601500 Flad Ja Steril Pakke med 480
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 10473103 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 337846
Bestsellere. Megabesparelser.
Brug rabatkode 27997
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Øg effektiviteten af centrifugering med disse polystyren centrifugerør, som er blevet både RCF og tæthedstestet.
Øg effektiviteten af centrifugering med Thermo Scientific™ Nunc™ 10/11mL polystyren centrifugerør, som er både RCF- og tæthedstestet.
  • Lavet i en række forskellige formater for større fleksibilitet
  • Forskellige bundformer for at opfylde alle behov
  • Inkluder skruelåg af polyethylenpropforsegling
  • Passer til de fleste standard centrifuger
  • Relativ centrifugalkraft testet (RCF)
  • CE-mærke
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 11 mL
Materiale Polystyren
Mængde 80/Pk., 480/Cs.
Sterilitet Steril
Form Konisk
Længde (metrisk) 110 mm
Bund form Konisk
Skriveområde Ja
Diameter (metrisk) 16 mm
Uddannet Ja
Produkttype Centrifugerør
Maks. RCF 3000 x g