Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nunc™ 10/11 ml polystyren centrifugerør
BIOPHARMA
Artikelnummer. 10429672
Skift visning
Bund form:
Flad
Konisk
Rund
Skriveområde:
Ja
Nej
Sterilitet:
Ikke-steril
Steril
Pakningsstørrelse:
Pakke med 480
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Bund form Skriveområde Sterilitet Pakningsstørrelse
10429672 Konisk Nej Steril -
10473103 Konisk Ja Steril Pakke med 480
10707431 Konisk Ja Steril Pakke med 480
10008880 Rund Nej Steril Pakke med 480
10374461 Flad Ja Ikke-steril Pakke med 480
12601500 Flad Ja Steril Pakke med 480
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 10429672 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 347856
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1841.33 DKK
    1186.29 DKK / Pakke med 480
    Spare 655.04 DKK
    35% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Øg effektiviteten af centrifugering med disse polystyren centrifugerør, som er blevet både RCF og tæthedstestet.
Øg effektiviteten af centrifugering med Thermo Scientific™ Nunc™ 10/11mL polystyren centrifugerør, som er både RCF- og tæthedstestet.
  • Lavet i en række forskellige formater for større fleksibilitet
  • Forskellige bundformer for at opfylde alle behov
  • Inkluder skruelåg af polyethylenpropforsegling
  • Passer til de fleste standard centrifuger
  • Relativ centrifugalkraft testet (RCF)
  • CE-mærke
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 11 mL
Materiale Polystyren
nr. pr. sag 480
nr. pr. pakke 80
Sterilitet Steril
Form Konisk
Længde (metrisk) 110 mm
Bund form Konisk
Skriveområde Nej
Diameter (metrisk) 16 mm
Uddannet Nej
Produkttype Centrifugerør
Maks. RCF 3000 x g