Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nunc™ 10/11 ml polystyren centrifugerør
Beskrivelse
Øg effektiviteten af centrifugering med Thermo Scientific™ Nunc™ 10/11mL polystyren centrifugerør, som er både RCF- og tæthedstestet.
- Lavet i en række forskellige formater for større fleksibilitet
- Forskellige bundformer for at opfylde alle behov
- Inkluder skruelåg af polyethylenpropforsegling
- Passer til de fleste standard centrifuger
- Relativ centrifugalkraft testet (RCF)
- CE-mærke
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 10 mL |
| Materiale | Polystyren |
| nr. pr. sag | 480 |
| nr. pr. pakke | 80 |
| Sterilitet | Steril |
| Form | Rund |
| Længde (metrisk) | 110 mm |
| Bund form | Rund |
| Skriveområde | Nej |
| Diameter (metrisk) | 16 mm |
| Vis mere |