Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nunc™ 10/11 ml polycarbonat centrifugerør
Kapacitet (metrisk):
11 mL
Skriveområde:
Ja
Nej
Pakningsstørrelse:
Pakke med 480
Beskrivelse
Øg effektiviteten af centrifugering med Thermo Scientific™ Nunc™ 10/11mL polycarbonat centrifugerør, som er blevet både RCF- og tæthedstestet.
- Lavet i en række forskellige formater for større fleksibilitet
- Forskellige bundformer for at opfylde alle behov
- Inkluder fælgtætning polypropylen skruelåg
- Passer til de fleste standard centrifuger
- Relativ centrifugalkraft testet (RCF)
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 11 mL |
| Materiale | Polycarbonat |
| nr. pr. sag | 480 |
| nr. pr. pakke | 80 |
| Sterilitet | Steril |
| Form | Konisk |
| Længde (metrisk) | 110 mm |
| Bund form | Konisk |
| Skriveområde | Nej |
| Diameter (metrisk) | 16 mm |
| Vis mere |