Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nunc™ 1,8 ml universalrør og stativer med udvendigt gevind
BIOPHARMA
Artikelnummer. p-6020016
Skift visning
Stregkode:
2D på rør, 2D lineær og menneskelig læsbar på stativ
2D på rørbunden
2D, lineær og menneskelig læsbar på stativ
Ingen
Emballage:
10 poser med 48 rør
10 stativer á 48 rør
Bulk
Pakningsstørrelse:
Pakke med 480
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Stregkode Emballage Pakningsstørrelse
13496103 2D på rørbunden 10 poser med 48 rør Pakke med 480
13406113 - - Pakke med 480
13416113 2D på rørbunden Bulk Pakke med 480
13426113 Ingen Bulk Pakke med 480
15583724 2D på rør, 2D lineær og menneskelig læsbar på stativ 10 stativer á 48 rør Pakke med 480
15593724 2D, lineær og menneskelig læsbar på stativ 10 stativer á 48 rør Pakke med 480
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 13496103 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 374500
Brug de automatiseringsvenlige rør til at forbedre effektiviteten og gennemløbet af din prøveopbevaringsarbejdsgang. Låsestativet tilbyder ANSI SBS Footprint kompatibel med automatiseringsplatforme til væskehåndtering og prøveopbevaring. Rør fås i stativer eller i bulk, med 2D stregkoder eller ikke-kodede. Tomme stativer er også tilgængelige.
Brug den automatiseringsvenlige Thermo Scientific™ Nunc™ 1,8 mL universalrør med udvendigt gevind for at forbedre effektiviteten og gennemløbet af din prøveopbevaringsarbejdsgang. Låsestativet tilbyder ANSI SBS Footprint kompatibel med automatiseringsplatforme til væskehåndtering og prøveopbevaring. Rør fås i stativer eller i bulk, med 2D stregkoder eller ikke-kodede. Tomme stativer er også tilgængelige.
Skalerbar
  • Rør og stativ er ideelle til brug med både lavere kapacitet og høj kapacitet
  • Funktionsgrader og hvid lap til manuel mærkning
  • Kan bruges i traditionelle cyroopbevaringsbokse lavet til 10x10 arrays
  • Udvendige gevind begrænser forurening
  • Automatisk valgbar i Universal Latch Rack
Innovativt universal kasketdesign
  • Konstruktion i ét stykke med indstøbt pakning
  • Kan ikke overspændes manuelt eller med automatiserede hætteværktøjer
  • Termoplastisk elastomer pakningsmateriale er kompatibelt med opbevaring ved stuetemperatur ned til dampfase af flydende nitrogen
Sikker sporing
  • Permanent bundet, unik 2D stregkode laser-ætset på bunden af røret for sikkert at identificere og spore prøver
  • 2D stregkodelæsere scanner øjeblikkeligt hvert rørs 2D stregkode, registrerer røret i enhver applikation eller database eller integrerer via flere eksportmuligheder
  • Scan røret for at få adgang til prøveoplysninger og identificere indholdet
Strenge kvalitetskontrol
  • Hvert 2D-stregkodet opbevaringsrør scannes for at sikre læsbarhed
  • Stregkoder kontrolleres mod databasen med tidligere tildelte koder for at forhindre dubletter
  • Hver tube har et Sterility Assurance Level på 10superscript 6 og er lavet med harpikser af klasse VI medicinsk kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Neutral
Oversigt Nunc Universalrør med 2D-kode i låsestativ
Lukningsfarve Neutral
Kapacitet (metrisk) 1.8 mL
Bund form Flad
Materiale Plast
Trådstil Udseende
Til brug med (udstyr) Cryobank
Inkluderer Hvid plet og gradueringer
nr. pr. sag 480/Cs.
nr. pr. pakke 48/Pk.
Emballage 10 poser med 48 rør
Stregkode 2D på rørbunden
Sterilitet Steril
Produkttype Universalrør med udvendigt gevind