Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nunc™ 1,8 ml universalrør og stativer med udvendigt gevind
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15593724
Stregkode:
2D på rør, 2D lineær og menneskelig læsbar på stativ
2D på rørbunden
2D, lineær og menneskelig læsbar på stativ
Ingen
Emballage:
10 poser med 48 rør
10 stativer á 48 rør
Bulk
Pakningsstørrelse:
Pakke med 480
Artikelnummer. 15593724
Brand: Thermo Scientific™ 374501BR
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Brug de automatiseringsvenlige rør til at forbedre effektiviteten og gennemløbet af din prøveopbevaringsarbejdsgang. Låsestativet tilbyder ANSI SBS Footprint kompatibel med automatiseringsplatforme til væskehåndtering og prøveopbevaring. Rør fås i stativer eller i bulk, med 2D stregkoder eller ikke-kodede. Tomme stativer er også tilgængelige.
Brug den automatiseringsvenlige Thermo Scientific™ Nunc™ 1,8 mL universalrør med udvendigt gevind for at forbedre effektiviteten og gennemløbet af din prøveopbevaringsarbejdsgang. Låsestativet tilbyder ANSI SBS Footprint kompatibel med automatiseringsplatforme til væskehåndtering og prøveopbevaring. Rør fås i stativer eller i bulk, med 2D stregkoder eller ikke-kodede. Tomme stativer er også tilgængelige.
Skalerbar
  • Rør og stativ er ideelle til brug med både lavere kapacitet og høj kapacitet
  • Funktionsgrader og hvid lap til manuel mærkning
  • Kan bruges i traditionelle kryoopbevaringsbokse lavet til 10x10 arrays
  • Udvendige gevind begrænser forurening
  • Automatisk valgbar i Universal Latch Rack
Innovativt universal kasketdesign
  • Konstruktion i ét stykke med indstøbt pakning
  • Kan ikke overspændes manuelt eller med automatiserede hætteværktøjer
  • Termoplastisk elastomer pakningsmateriale er kompatibelt med opbevaring ved stuetemperatur ned til dampfase af flydende nitrogen
Sikker sporing
  • Permanent bundet, unik 2D stregkode laser-ætset på bunden af røret for sikkert at identificere og spore prøver
  • 2D stregkodelæsere scanner øjeblikkeligt hvert rørs 2D stregkode, registrerer røret i enhver applikation eller database eller integrerer via flere eksportmuligheder
  • Scan røret for at få adgang til prøveoplysninger og identificere indholdet
  • 374502NOV er udstyret med 1D (lineær) stregkode og menneskelig læsbar på siden, der matcher 2D stregkode i bunden af røret
Strenge kvalitetskontrol
  • Hvert 2D-stregkodet opbevaringsrør scannes for at sikre læsbarhed
  • Stregkoder kontrolleres mod databasen med tidligere tildelte koder for at forhindre dubletter
  • Hver tube har et Sterility Assurance Level på 10 6 og er fremstillet med harpikser af klasse VI medicinsk kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Neutral
Produkttype Universalrør med udvendigt gevind
Sterilitet Steril SAL 10 -6
Oversigt Nunc Universalrør uden 2D-kode i stregkodet låsestativ
Lukningsfarve Neutral
Kapacitet (metrisk) 1.8 mL
Bund form Flad
Materiale Plast
Trådstil Udseende
Til brug med (udstyr) Cryobank
Inkluderer Hvid plet og gradueringer
nr. pr. sag 480/Cs.
nr. pr. pakke 48/Pk.
Emballage 10 stativer á 48 rør
Stregkode 2D, lineær og menneskelig læsbar på stativ