Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nunc™ 1,8 ml universalrør og stativer med udvendigt gevind
Beskrivelse
Brug den automatiseringsvenlige Thermo Scientific™ Nunc™ 1,8 mL universalrør med udvendigt gevind for at forbedre effektiviteten og gennemløbet af din prøveopbevaringsarbejdsgang. Låsestativet tilbyder ANSI SBS Footprint kompatibel med automatiseringsplatforme til væskehåndtering og prøveopbevaring. Rør fås i stativer eller i bulk, med 2D stregkoder eller ikke-kodede. Tomme stativer er også tilgængelige.
Skalerbar
- Rør og stativ er ideelle til brug med både lavere kapacitet og høj kapacitet
- Funktionsgrader og hvid lap til manuel mærkning
- Kan bruges i traditionelle cyroopbevaringsbokse lavet til 10x10 arrays
- Udvendige gevind begrænser forurening
- Automatisk valgbar i Universal Latch Rack
Innovativt universal kasketdesign
- Konstruktion i ét stykke med indstøbt pakning
- Kan ikke overspændes manuelt eller med automatiserede hætteværktøjer
- Termoplastisk elastomer pakningsmateriale er kompatibelt med opbevaring ved stuetemperatur ned til dampfase af flydende nitrogen
Sikker sporing
- Permanent bundet, unik 2D stregkode laser-ætset på bunden af røret for sikkert at identificere og spore prøver
- 2D stregkodelæsere scanner øjeblikkeligt hvert rørs 2D stregkode, registrerer røret i enhver applikation eller database eller integrerer via flere eksportmuligheder
- Scan røret for at få adgang til prøveoplysninger og identificere indholdet
Strenge kvalitetskontrol
- Hvert 2D-stregkodet opbevaringsrør scannes for at sikre læsbarhed
- Stregkoder kontrolleres mod databasen med tidligere tildelte koder for at forhindre dubletter
- Hver tube har et Sterility Assurance Level på 10superscript 6 og er lavet med harpikser af klasse VI medicinsk kvalitet
- undefined
- Renewable Energy
Tekniske data
Tekniske data
Farve | Neutral |
Produkttype | Universalrør med udvendigt gevind |
Sterilitet | Steril SAL 10 -6 |
Oversigt | Nunc Universalrør |
Lukningsfarve | Neutral |
Kapacitet (metrisk) | 1.8 mL |
Bund form | Flad |
Materiale | Plast |
Trådstil | Udseende |
Til brug med (udstyr) | Cryobank |
Vis mere |
Certifikater
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
Partinummer | Certifikattype | Dato | Artikelnummer |
---|---|---|---|
1432833 | Overensstemmelsescertifikat | 15/08/2025 | 374503 |
1425063 | Overensstemmelsescertifikat | 22/04/2025 | 374503 |
1423341 | Overensstemmelsescertifikat | 19/02/2025 | 374503 |
1421424 | Overensstemmelsescertifikat | 21/01/2025 | 374503 |
1326353 | Overensstemmelsescertifikat | 11/12/2024 | 374503 |