Få mere at vide
Nujol, til IR-spektroskopi
Artikelnummer. 11353546
Skift visning
Mængde:
50 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
500ml
50ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11353546 500 mL 500ml
11343546 50 mL 50ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11353546 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L14480.AP
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
For IR-spektroskopi | CAS: 8012-95-1 | MFCD00131611
Nujol bruges til den syntetiske harpiks, der bruges til kosmetik, fiberolie, mad, medicin, som smøremiddel til biler, boligindretning og til fremstilling af stearinlys.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Nujol bruges til den
syntetiske harpiks, der bruges til kosmetik, fiberolie, mad, medicin, som smøremiddel til biler, boligindretning og til fremstilling af stearinlys.
Opløselighed
Opløselig i ether. Svagt opløseligt i ethanol. Ikke blandbar eller svær at blande i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Inkompatibel med og oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 8012-95-1
Molekylær formel MFCD00131611
Molekylvægt (g/mol) 0.00
MDL nummer MFCD00131611
InChI nøgle FFNDMZIBVDSQFI-UHFFFAOYSA-N
Synonym delphinidin chloride, delphinidin, delphinidine, delphinidol, ephdine, delfinidol chloride, unii-em6md4aehe, ccris 2518, em6md4aehe, 3,5,7-trihydroxy-2-3,4,5-trihydroxyphenyl benzopyrylium chloride
PubChem CID 68245
ChEBI CHEBI:38701
IUPAC navn 2-(3,4,5-trihydroxyphenyl)chromenylium-3,5,7-triol;chlorid
SMIL *
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nujol
Navn note til IR-spektroskopi
Smeltepunkt ∼-20 °C
Tæthed 0.838
Kogepunkt >300 °C
Flammepunkt 220 °C (428 °F)
Brydningsindeks 1.468
Mængde 500 mL
Merck Index 14,7023
Opløselighedsinformation Opløselig i æter. Sparsomt opløseligt i ethanol. Ikke blandeligt eller svært at blande i vand.
Grad IR-spektroskopi
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Nujol, for IR spectroscopy
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Paraffin oils