Få mere at vide
Syngene NuGenius9 XE
Artikelnummer. 31749207 Shop alle Syngene produkter
Skift visning
Pixel størrelse:
9 MP
Artikelnummer. Pixel størrelse
31749207 9 MP
1 options
Artikelnummer. 31749207 Leverandør Syngene Leverandørnr. Nugenius9XE
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-01-2027
NuGenius XE tilbyder fleksibel DNA-analyse uden pletter og autorads. Intuitivt berøringsskærmsystem. Kompakt bordstørrelse med indbygget pc.
  • NuGenius XE tilbyder fleksibel DNA-analyse uden pletter og autorads.
  • Intuitivt berøringsskærmsystem.
  • Kompakt bordstørrelse med indbygget pc.
  • Indvendige belysningsmuligheder inkluderer en UV-transilluminator (købt separat) til arbejde med DNA-geler (Ethidium bromid).
  • Vores nye UV-blå lyskonverterskærm (købt separat) muliggør billeddannelse af et bredt udvalg af sikre farver.
  • En synlig konverter (købt separat) kan hurtigt udvide dens anvendelse til at arbejde med synlige geler og blots (Coomassie blå og sølvfarvet bejdse).
  • Den hvide LED-belysning over hovedet er inkluderet som standard, så det er nemt at placere og fokusere prøverne.
  • Fjern sikkert dine DNA-bånd fra en agarosegel med åben mørkekammerdør ved hjælp af det valgfrie sikkerhedsskjold, der beskytter brugeren, når der arbejdes med UV.
  • Med et 5MP kamera og f/1.2 motordrevet objektiv gives en udsøgt pixelopløsning og enestående følsomhed for geléer og blots med et visningsareal på 20 x 24 cm
  • Billeder gemmes direkte til eller netværk USB for nem overførsel.
  • Generer hurtigt kvantitative data med GeneTools analysesoftware.
  • NuGenius XE leveres med ubegrænsede kopier af GeneTools.
Tekniske data
Pixel størrelse 9 MP
Til brug med (applikation) Gel-dokumentation
Produkttype Gel-billedbehandlingssystem
Display Type Berøringsskærm