Få mere at vide
Syngene NuGenius XE
Artikelnummer. 17922952 Shop alle Syngene produkter
Skift visning
Pixel størrelse:
5 MP
Artikelnummer. Pixel størrelse
17922952 5 MP
1 options
Artikelnummer. 17922952 Leverandør Syngene Leverandørnr. NuGeniusXE
Tilbud på udstyr - årsafslutning
Brug rabatkode 28000
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 24-11-2026
NuGenius XE tilbyder fleksibel DNA-analyse uden pletter og autorads. Intuitivt berøringsskærmsystem. Kompakt bordstørrelse med indbygget pc.
  • NuGenius XE tilbyder fleksibel DNA-analyse uden pletter og autorads.
  • Intuitivt berøringsskærmsystem.
  • Kompakt bordstørrelse med indbygget pc.
  • Indvendige belysningsmuligheder inkluderer en UV-transilluminator (købt separat) til arbejde med DNA-geler (Ethidium bromid).
  • Vores nye UV-blå lyskonverterskærm (købt separat)   muliggør billeddannelse af et bredt udvalg af sikre farvestoffer.
  • En synlig konverter (købt separat)   kan hurtigt udvide dens anvendelse til at arbejde med synlige geler og blots (Coomassie blå og sølvfarvet bejdse).
  • Den hvide LED-belysning over hovedet er inkluderet som standard, så det er nemt at placere og fokusere prøverne.
  • Fjern sikkert dine DNA-bånd fra en agarosegel med åben mørkekammerdør ved hjælp af det valgfrie sikkerhedsskjold, der beskytter brugeren, når der arbejdes med UV.
  • Med et 5M pixel kamera og f/1.2 motordrevet objektiv får du en udsøgt pixelopløsning og uovertruffen følsomhed for geler og blots med et visningsområde på 20 x 24 cm.
  • Billeder gemmes direkte til eller netværk USB for nem overførsel.
  • Generer hurtigt kvantitative data med GeneTools analysesoftware.
  • NuGenius XE leveres med ubegrænsede kopier af GeneTools.
Tekniske data
Pixel størrelse 5 MP
Til brug med (applikation) Gel-dokumentation
Produkttype Gel-billedbehandlingssystem
Display Type Berøringsskærm