Få mere at vide
Syngene™ NuGenius netværkssæt
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15825076
:
Objektivtype: F1.4
Artikelnummer. 15825076
Brand: Syngene™ NUGENNETWORK
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
NuGenius er en ny generation, billigt integreret billeddannelsessystem til DNA- og proteinanalyse og geldokumentation.
GeneTools software giver brugeren hurtig kvantificering af prøver og går fra blots til analyserede data i nogle få hurtige trin. Analyseprøvetyper omfatter molekylvægt, kolonitælling, spot blot og båndmatching.
Alle prøver kan kvantificeres, inklusive multiplekset proteinfluorescensanalyse af op til 5 prøver på én gang. Rådatafiler kan hurtigt kvantificeres for at producere sande data til publikationsdata. Rapporter af høj kvalitet kan eksporteres i Word og Excel filer til enkel gennemgang.
Systemet leveres med 3 års garanti (retur til fabrik), ubegrænsede licenser på GeneTools analysesoftware og gratis softwareopdateringer. GeneTools software opfylder kravene til 21 CFR Part 11 og GLP miljøer.
  • Indeholder et banebrydende 5M Pixel-kamera, der giver udsøgt pixelopløsning og uovertruffen følsomhed i sin klasse
  • Kameraet er i stand til at producere 16 bit billeder med 65535 gråskalaer
  • Systemet har et F1.4 motoriseret zoomobjektiv for at muliggøre billeddannelse af enhver gelstørrelse
  • Systemet leveres som standard med UV-filter og epi hvidt lys
  • Det maksimale tilgængelige visningsområde er 20 x 24 cm
  • Har en unik indbygget computer drevet af Raspberry Pi og en interaktiv berøringsskærm
  • Systemet kan tilsluttes netværk (tilbehør påkrævet)
Tekniske data
Til brug med (udstyr) F1.4 objektiv
Størrelse 20 x 24 cm billede