Få mere at vide
Syngene™ NuGenius gel-dokumentationssystem
Shop alle Syngene produkter
Beskrivelse
NuGenius er et kompakt alt-i-et gel-dokumentationssystem, der kan bruges til grundlæggende billedbehandling, herunder DNA- og proteingeler.
- Har et banebrydende 5 M Pixel CCD-kamera, der giver udsøgt pixelopløsning og uovertruffen følsomhed i sin klasse.
- Kameraet er i stand til at producere 16 bit billeder med 65535 gråskalaer.
- F1.2 motoriseret zoomobjektiv til at muliggøre billeddannelse af enhver gelstørrelse
- Leveres med UV-filter og epi hvidt lys.
- Maksimalt tilgængeligt visningsområde er 20 x 24 cm.
- Excitationskilder i NuGenius inkluderer UV, blåt og hvidt lys (bestilles separat, ikke inkluderet).
- Har en unik indbygget computer drevet af Raspberry Pi og en interaktiv berøringsskærm.
- Systemet kan tilsluttes netværk (tilbehør påkrævet).
GeneTools-software giver brugeren hurtig kvantificering af prøver og går fra blots til analyserede data i nogle få hurtige trin. Analyseprøvetyper omfatter:
- Molekylvægt
- Kolonioptælling
- Pletklat
- Bånd matcher.
Alle prøver kan kvantificeres, inklusive multiplekset proteinfluorescensanalyse af op til 5 prøver på én gang. Rådatafiler kan hurtigt kvantificeres for at producere sande data til publikationsdata. Rapporter af høj kvalitet kan eksporteres i Word- og Excel-filer for enkel gennemgang.
GeneTools-software opfylder kravene til 21 CFR Part 11 og GLP-miljøer.
Systemet leveres med 3 års garanti (retur til fabrik), ubegrænsede licenser af GeneTools-analysesoftware og gratis softwareopdateringer.
Tekniske data
Tekniske data
| Spænding | 100/115/220/230 V |
| Pixel størrelse | 5 MP |
| Emballagemængde | 1 stk. |
| Størrelse | 75 x 31 x 45 cm |
| Til brug med (applikation) | DNA og synlig gel-billeddannelse |
| Produktlinje | Syngene |
| Produkttype | Gel-dokumentationssystem |