Få mere at vide
Nuf2 Antibody, PE, R&D Systems™
Artikelnummer. 18606915 Shop alle Bio Techne produkter
Skift visning
Pakningsstørrelse:
0.1ml
Artikelnummer. Pakningsstørrelse
18606915 0.1ml
1 options
Artikelnummer. 18606915 Leverandør Novus Biologicals Leverandørnr. NBP299081PE
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
Nuf2 Polyclonal specifically detects Nuf2 in Human samples. It is validated for Immunoprecipitation/Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Applikationer Immunoprecipitation, Western Blot
Fortynding Western Blot, Immunoprecipitation
Værtsarter Rabbit
Oprensningsmetode Antigen and protein A Affinity-purified
Indhold og opbevaring Store at 4C in the dark.
Produkttype Antibody
Produktlinje Novus