Få mere at vide
Hamilton™ Nueros™ 33 gauge erstatningsnåle
Artikelnummer. 15655938
Skift visning
Nålemåler:
33 G
Artikelnummer. Nålemåler
15655938 33 G
1 options
Artikelnummer. 15655938 Leverandør Hamilton™ Leverandørnr. 6546102
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1752.99 DKK
    1623.98 DKK / Pakke med 6
    Spare 129.01 DKK
    7% Slukket
Forventet forsendelse: 11-12-2026
En industriens første, der Neuros præcist doserer 50nL til 100 μl væske gennem en ultrafin nål beskyttet af en specialdesignet hylster. Den Neuros minimerer skader på injektionsstedet ved at øge nålestivheden og levere et mikrovolumen væske til et præcist sted.
  • Nålestivhed forbedrer nøjagtigheden af indsættelsesstien
  • Minimal vævsskade reducerer variationen i injektionerne
  • Reduceret prøvetab sparer penge og materialer
  • En finnål skaber mindre injektionssteder
  • Kompatibilitet med de fleste infusionspumper og stereotaktiske beholdere betyder en nem integration i eksisterende processer
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Nålemåler 33 G
Længde (engelsk) Nål 3,03 tommer
Nålespids stil 4