missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Beskrivelse
NUDT6 Polyclonal antibody specifically detects NUDT6 in Human samples. It is validated for ELISA,Western Blot,Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Tekniske data
Tekniske data
| Antigen | NUDT6 |
| Applikationer | ELISA, Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konjugeret | CoraFluor 1 |
| Formulering | PBS |
| Gene Alias | Antisense basic fibroblast growth factor, ASFGF2, bFGF, FGF2ASFGF-2, FGF-AS, gfg, gfg-1, nucleoside diphosphate-linked moiety X motif 6, nudix (nucleoside diphosphate linked moiety X)-type motif 6, Nudix motif 6, nudix-type motif 6, Protein GFG |
| Værtsarter | Rabbit |
| Immunogen | Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 121-316 of human NUDT6 (NP_009014.2).,, Sequence:, DSSTLTLWLREGPSRLPGYASHQVGVAGAVFDESTRKILVVQDRNKLKNMWKFPGGLSEPEEDIGDTAVREVFEETGIKSEFRSVLSIRQQHTNPGAFGKSDMYIICRLKPYSFTINFCQEECLRCEWMDLNDLAKTENTTPITSRVARLLLYGYREGFDKIDLTVEELPAVYTGLFYKLYHKELPENYKTMKGID |
| Oprensningsmetode | Affinity purified |
| Mængde | 0.1 mL |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?