Få mere at vide
Nudiflorsyre, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Nudifloric Acid |
| CAS | 3719-45-7 |
| Molekylær formel | C7H7NO3 |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | 1,6-Dihydro-1-methyl-6-oxo-3-pyridinecarboxylic Acid, Methyl-6-oxo-1,6-dihydropyridine-3-carboxylic Acid, 1-Methyl-6-pyridone-3-carboxylic Acid, 1-Methylpyridin-2-one-5-carboxylic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C7H7NO3/c1-8-4-5(7(10)11)2-3-6(8)9/h2-4H,1H3,(H,10,11) |
| SMIL | CN1C=C(C=CC1=O)C(=O)O |
| IUPAC navn | 1-methyl-6-oxopyridin-3-carboxylsyre |
| Molekylvægt (g/mol) | 153.14 |
| Formel vægt | 153.0426 |