Få mere at vide
Nudiflorsyre, TRC
Artikelnummer. 30409121
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30409121 1 g
1 options
Artikelnummer. 30409121 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN9254901G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nudifloric Acid
CAS 3719-45-7
Molekylær formel C7H7NO3
Mængde 1 g
Synonym 1,6-Dihydro-1-methyl-6-oxo-3-pyridinecarboxylic Acid, Methyl-6-oxo-1,6-dihydropyridine-3-carboxylic Acid, 1-Methyl-6-pyridone-3-carboxylic Acid, 1-Methylpyridin-2-one-5-carboxylic Acid
InChI formel InChI=1S/C7H7NO3/c1-8-4-5(7(10)11)2-3-6(8)9/h2-4H,1H3,(H,10,11)
SMIL CN1C=C(C=CC1=O)C(=O)O
IUPAC navn 1-methyl-6-oxopyridin-3-carboxylsyre
Molekylvægt (g/mol) 153.14
Formel vægt 153.0426