Få mere at vide
Nudifloric Acid Methyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Nudifloric Acid Methyl Ester |
| CAS | 6375-89-9 |
| Molekylær formel | C8H9NO3 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | 1,6-Dihydro-1-methyl-6-oxo-nicotinic Acid Methyl Ester, 1-Methyl-1,2-dihydro-2-oxopyridine-5-carboxylic Acid Methyl Ester, 1-Methyl-5-carbomethoxy-alpha-pyridone, 5-Methoxycarbonyl-1-methyl-2(1H)-pyridone, Methyl 1-Methyl-6-oxo-1,6-dihydro-3-pyridinecarboxylate |
| InChI formel | InChI=1S/C8H9NO3/c1-9-5-6(8(11)12-2)3-4-7(9)10/h3-5H,1-2H3 |
| SMIL | COC(=O)C1=CN(C)C(=O)C=C1 |
| IUPAC navn | methyl 1-methyl-6-oxopyridine-3-carboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 167.16 |
| Formel vægt | 167.0582 |