Få mere at vide
Nudifloramide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Nudifloramide |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H8N2O2/c1-9-4-5(7(8)11)2-3-6(9)10/h2-4H,1H3,(H2,8,11) |
| Formel vægt | 152.059 |
| Procent renhed | >95% |