Få mere at vide
Nudifloramide, MedChemExpress
Artikelnummer. 16457517
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
Artikelnummer. Mængde
16457517 5 mg
1 options
Artikelnummer. 16457517 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY113432
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
MedChemExpress Nudifloramide (2PY) is one of the end products of nicotinamide-adenine dinucleotide (NAD) degradation. Nudifloramide significantly inhibits poly(ADP-ribose) polymerase (PARP-1) activity in vitro.
Nudifloramide (2PY) is one of the end products of nicotinamide-adenine dinucleotide (NAD) degradation. Nudifloramide significantly inhibits poly(ADP-ribose) polymerase (PARP-1) activity in vitro.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nudifloramide
Fysisk form Solid
CAS 701-44-0
Farve Off-White
Mængde 5 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C7H8N2O2
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Synonym 2PY
Opløselighedsinformation DMSO : 62.5 mg/mL (410.78 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 33.33 mg/mL (219.06 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(C(C=C1)=CN(C)C1=O)N
Molekylvægt (g/mol) 152.15
Formel vægt 152.15
Procent renhed 98.13%