missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Nudifloramide-D3, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Nudifloramide-d3 |
| CAS | 1207384-48-2 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C7H5D3N2O2 |
| Mængde | 2.5 mg |
| Synonym | N-(Methyl-d3)-2-pyridoxone-5-carboxamide, N-(Methyl-d3)-2-pyridinone- 5-carboxamide, 1,6-Dihydro-1-(methyl-d3)-6-oxo-3-pyridinecarboxamide, 1,6-Dihydro-1-(methyl-d3)-6-oxonicotinamide, 3-Carbamoyl-1-(methyl-d3)-6-pyridone, N1-(Methyl-d3)-2-pyridone-5-carboxamide |
| InChI formel | InChI=1S/C7H8N2O2/c1-9-4-5(7(8)11)2-3-6(9)10/h2-4H,1H3,(H2,8,11)/i1D3 |
| SMIL | NC(C1=CN(C([2H])([2H])[2H])C(C=C1)=O)=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 155.17 |
| Formel vægt | 155.0774 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?