Få mere at vide
Cytiva Nuclepore Polycarbonate Hydrophilic Membranes
Artikelnummer. 11339004
Skift visning
Porestørrelse:
0,2 μm
Format:
Ark
Dimensioner (L x B):
20,3 x 25,4 cm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 25
Artikelnummer. Porestørrelse Format Dimensioner (L x B) unitSize
11339004 0,2 μm Ark 20,3 x 25,4 cm Pakke med 25
1 options
Artikelnummer. 11339004 Leverandør Cytiva Leverandørnr. 113506
Captures extremely small particles.
  • Track-etched for highly defined pore size, high pore density
  • Treated with PVP to render it hydrophilic
  • Low extractables, minimizing sample contamination risk
  • High chemical resistance
  • Good thermal stability for wide range of sample types
  • Low, consistent ash and low tare weights
  • Smooth flat surface for high particle visibility
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Format Ark
Materiale Nucleopore Polycarbonate
Porestørrelse 0,2 μm
Til brug med (applikation) For filtering small particulates
Hydrofobicitet Hydrophilic
Mængde 25/Pk.
Dimensioner (L x B) 20,3 x 25,4 cm