Få mere at vide
Macherey-Nagel™ NucleoZOL, enfaset RNA-rensning
Beskrivelse
NucleoZOL er designet til isolering af total RNA (lille og stort RNA) i en enkelt fraktion eller i separate fraktioner fra forskellige prøvematerialer.
- Ingen kloroform, ingen faseadskillelse, nem procedure
- Høj RNA-udbytte og renhed fra ethvert prøvemateriale
- RNA-isolering fra dyrkede celler, dyrevæv, plantevæv, mikroorganismer
- Lille og stort RNA i én eller i adskilte fraktioner
- RNA klar til brug i en række downstream-applikationer: RT-PCR, Northern blotting, primer-extension, array-teknologi, RNase-beskyttelsesassays
Prøvemateriale:
- < 1 x 107 dyrkede celler, bakterier og gær
- < 100 mg menneske-/dyre-/plantevæv
- < 0,4 ml (virale) væsker
Typisk udbytte:
- Total RNA
- Lever: 6-8 μg/mg væv
- Nyre, milt: 3-4 μg/mg væv
- Muskel, hjerne, lunge: 0,5-1,5 μg/mg
- Dyrkede celler: 4-10 μg/106 celler
- Store RNA
- Lever: 5-7 μg/mg væv
- Nyre, milt: 3-4 μg/mg væv
- Muskel, hjerne, lunge: 0,5-1,5 μg/mg
- Dyrkede celler: 3-8 μg/106 celler
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 593-84-0; 615-004-00-3 |
| Farve | Blå |
| Indhold og opbevaring | Stuetemperatur (18 - 25 °C) |
| Isoleringsteknologi | Enfaset udtrækning |
| Prøvetype | Dyre-/menneske-/plantevæv, Bacteria, Cultured Cells, Viral Fluids, Yeast |
| Effektivitet | Typisk RIN: > 9 |
| Endelig produkttype | Total RNA |
| Formulering | Phenol, Guanidiniumthiocyanat, Farvestof |
| Til brug med (applikation) | RNA-isolering fra celler og væv |
| Lugt | Aromatisk |
| Vis mere |