Få mere at vide
Macherey-Nagel™ NucleoVac vakuumregulator
Artikelnummer. 10459561
Skift visning
Mængde:
1 stk.
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10459561 1 stk. Hver
1 options
Artikelnummer. 10459561 Leverandør Macherey-Nagel™ Leverandørnr. 740641
På lager
Sikrer en pålidelig vakuumkilde ved manuel behandling af DNA-kolonner under vakuum. Macherey-Nagel™ NucleoVac Vacuum Regulator er designet til brug med NucleoVac Vacuum Manifold til hurtig behandling af store prøvemængder via parallel behandling af kolonner.
Vakuumfiltreringskolonner bruges til at isolere og rense nukleinsyrer, herunder plasmid-DNA. En pålidelig vakuumkilde er afgørende for en vellykket manuel behandling. En vakuumregulator anbefales til at kontrollere vakuumtrykniveauerne, som påvirker prøvens gennemstrømningshastighed gennem kolonnen. Derudover kontrollerer en regulator vakuumtiden for at sikre fuldstændig filtrering af prøven.
NucleoVac Vakuumregulatoren er designet til brug med NucleoVac Vacuum Manifold og med forskellige DNA-isolerings-/rensningskolonnesystemer, herunder NucleoSpin™, NucleoFast™ og NucleoSnap kits.
Tekniske data
Produkttype NucleoVac vakuumregulator
Oversigt Til brug med NucleoVac vakuummanifold og DNA-isolations-/rensningskolonner (f.eks. NucleoSpin™ NucleoFast™ eller NucleoSnap™ kits)
Til brug med (applikation) Til kontrol af vakuum
Mængde 1 stk.