Få mere at vide
Macherey-Nagel™ NucleoVac Mini Adapters
Artikelnummer. 15523616
Skift visning
Mængde:
100 stk.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. Mængde unitSize
15523616 100 stk. Pakke med 100
1 options
Artikelnummer. 15523616 Leverandør Macherey-Nagel™ Leverandørnr. 740297.100
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Luer adapters for connecting NucleoSpin or NucleoSnap columns to NucleoVac 24 Vacuum Manifold.
The NucleoVac 24 Vacuum Manifold allows the processing of silica columns for nucleic acid purification by vacuum.
  • Silica columns (NucleoSpin™ and NucleoSnap) can be attached to the upper luer slots of the manifold
  • Binding and washing steps are carried out by vacuum instead of centrifugation
  • Parallel processing of silica columns saves signficant time
  • Enables fast processing of large sample volumes
Tekniske data
Produkttype Leur Adapters
Format NucleoSpin or NucleoSnap Columns
Engangs Engangsbrug
Til brug med (udstyr) NucleoVac 24 Vacuum Manifold
Mængde 100 stk.