Få mere at vide
Macherey-Nagel™ NucleoVac 24 Vacuum Manifold
Artikelnummer. 15543616
Skift visning
Mængde:
1 stk.
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde unitSize
15543616 1 stk. Hver
1 options
Artikelnummer. 15543616 Leverandør Macherey-Nagel™ Leverandørnr. 740299
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Vacuum manifold for processing 1–24 NucleoSpin or NucleoSnap column.
The NucleoVac 24 Vacuum Manifold allows the processing of silica columns for nucleic acid purification by vacuum.
  • Silica columns (NucleoSpin™ and NucleoSnap) can be attached to the upper luer slots of the manifold
  • Binding and washing steps are carried out by vacuum instead of centrifugation
  • Parallel processing of silica columns saves signficant time
  • Enables fast processing of large sample volumes
  • Polypropylene
Tekniske data
Produkttype Vakuummanifold
Format 24 Samples
Volumen ≤900 mL (Waste)
Oversigt Polypropylene
Indhold og opbevaring 1 Ea., 15°C to 25°C
Til brug med (udstyr) NucleoSpin or NucleoSnap columns
Inkluderer Vacuum Manifold, 24 Mini Adapters, 24 Luer plugs, 2 tubing connections, 1 closing plug
Havne Luer openings
Mængde 1 stk.