Få mere at vide
Macherey Nagel Bioanalysis™ Nucleospin TotalRNA Ffpe
Artikelnummer. 15217463
Skift visning
Volumen (metrisk):
10 sections (10 μm) with < 50 mg of tissue
Pakningsstørrelse:
250 reaktioner
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Pakningsstørrelse
15217463 10 sections (10 μm) with < 50 mg of tissue 250 reaktioner
1 options
Artikelnummer. 15217463 Leverandør Macherey Nagel Bioanalysis™ Leverandørnr. 740982.250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-10-2026
Mini spin kit for isolation of small and large RNA from formalin-fixed, paraffin-embedded samples
250 preparations, Macherey-Nagel
Tekniske data
Indhold og opbevaring 18°C to 25°C
Format Mini Prep
Prøvetype FFPE, Faste prøver, Tissue Sections
Til brug med (applikation) Isolation of Total RNA
Antal reaktioner 250 forberedelser
Størrelse > 200 nt
Mål RNA
Volumen (metrisk) 10 sections (10 μm) with < 50 mg of tissue
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • NucleoSpin totalRNA FFPE (250)
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P331-Fremkald IKKE opkastning.
  • P342+P311-Ved luftvejssymptomer: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: rDNAse, paraffin disolver, 1,4-dioxane