Få mere at vide
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ Tissue Columns, Mini columns for DNA from cells and tissue
Artikelnummer. 15860968
Skift visning
Mængde:
250 kolonner
50 kolonner
Pakningsstørrelse:
Pakke med 250
Pakke med 50
Artikelnummer. Mængde unitSize
15860968 50 kolonner Pakke med 50
15850968 250 kolonner Pakke med 250
2 options
Artikelnummer. 15860968
Brand: Macherey-Nagel™ 740952.50S
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Mini spin kit for purification of DNA from a broad range of samples.
NucleoSpin™ Tissue Columns
  • Separate Columns with high DNA recovery and purity
  • Reliable DNA purification for reproducible results
Tekniske data
Celletype Animal & Human tissue, cells
Volumen 60 μg
Kolonnetype Mini spin column
Indhold og opbevaring 18°C to 25°C
Oversigt Columns for purification of DNA from a broad range of samples
Detektionsmetode Silica-membrane Technology
Format Mini spinsøjle
Isoleringsteknologi Silica membranteknologi
Prøvetype Animal and Human Tissue, Celler
Elueringsvolumen 60 to 100 μL
Endelig produkttype DNA
Til brug med (udstyr) Centrifugation, Vacuum
Til brug med (applikation) Genotyping, Multiplex PCR, Next Generation Sequencing
Inkluderer NucleoSpin Tissue Columns
Nøglefunktioner DNA purification
Antal reaktioner 50
Nukleinsyretype DNA
Produkttype DNA purification columns
Mængde 50 kolonner
Renhed A260/A280 1.7 - 1.9
Prøvevolumen <25 mg human/animal tissue, 102-107 cultured cells
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Størrelse 200 bp to 50 kbp
Kilde Animal & Human tissue, cells
Mål DNA
Teknik Silica-membrane technology
Test tid 20 min/prep (excl. lysis)
Udbytte 20 to 35 μg
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • NucleoSpin Tissue
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P284-¢I tilfælde af utilstrækkelig ventilation!, anvend åndedrætsværn.
  • P342+P311-Ved luftvejssymptomer: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: guanidine hydrochloride / 2-propanol
Må kun benyttes til forskningsformål.