Få mere at vide
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ Tissue Columns, Mini columns for DNA from cells and tissue
Beskrivelse
NucleoSpin™ Tissue Columns
- Separate Columns with high DNA recovery and purity
- Reliable DNA purification for reproducible results
Tekniske data
Tekniske data
| Celletype | Animal & Human tissue, cells |
| Volumen | 60 μg |
| Kolonnetype | Mini spin column |
| Indhold og opbevaring | 18°C to 25°C |
| Oversigt | Columns for purification of DNA from a broad range of samples |
| Detektionsmetode | Silica-membrane Technology |
| Format | Mini spinsøjle |
| Isoleringsteknologi | Silica membranteknologi |
| Prøvetype | Animal and Human Tissue, Celler |
| Elueringsvolumen | 60 to 100 μL |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- NucleoSpin Tissue
- MIXTURE LIST-Indeholder: guanidine hydrochloride / 2-propanol
Må kun benyttes til forskningsformål.