Få mere at vide
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ Tissue, Mini kit for DNA from cells and tissue
Antal reaktioner:
10
12 forberedelser
250
50
Pakningsstørrelse:
10 reaktioner
12 forberedelser
250 reaktioner
50 reaktioner
Beskrivelse
- Versatile kit for the isolation of genomic DNA from a wide range of different starting materials (cells, tissue, forensic and clinical samples)
- 16 support protocols available in the user manual for highest flexibility
- Highly sensitive membrane for reliable purification of even trace amounts of DNA
- Rapid and easy protocol (20 min./prep excl. lysis)
Tekniske data
Tekniske data
| Celletype | Animal & Human tissue, cells |
| Volumen | 60 μg |
| Kolonnetype | Mini spin column |
| Indhold og opbevaring | Harzadous, 18°C to 25°C |
| Oversigt | Kit for purification of DNA from a broad range of samples |
| Isoleringsteknologi | Silica Membrane Technology |
| Prøvetype | Animal and Human Tissue, Cells |
| Elueringsvolumen | 60 to 100 μL |
| Endelig produkttype | DNA |
| Til brug med (udstyr) | Centrifugation, Vacuum |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- NucleoSpin Tissue
- Fare
- Brandfarlig væske Kategori 3
- Akut toksicitet Kategori 4
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H226-Brandfarlig væske og damp.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
- H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P342+P311-Ved luftvejssymptomer: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- MIXTURE LIST-Indeholder: guanidine hydrochloride / 2-propanol
Må kun benyttes til forskningsformål.