Få mere at vide
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ Væv, mini-kit til DNA fra celler og væv
Artikelnummer. 11902512
Skift visning
Antal reaktioner:
10
12 forberedelser
250
50
Pakningsstørrelse:
10 reaktioner
12 forberedelser
250 reaktioner
50 reaktioner
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Antal reaktioner Pakningsstørrelse
11902512 10 10 reaktioner
15343604 12 forberedelser 12 forberedelser
10498961 50 50 reaktioner
11982262 250 250 reaktioner
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
UN 1993 Brandfarlig væske, ikke (2-propanolblanding) Kemiklasse: 3 Pakke Gruppe III
Product Code. 11902512 Supplier Macherey-Nagel™ Supplier No. 740952.10
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    350.00 DKK
    146.07 DKK / 10 reaktioner
    Spare 203.93 DKK
    58% Slukket
View all promotions
 Begrænset vare
På lager
UN 1993 Brandfarlig væske, ikke (2-propanolblanding) Kemiklasse: 3 Pakke Gruppe III
Mini spinkit til oprensning af DNA fra et bredt udvalg af prøver
  • Alsidigt udstyr til isolering af genomisk DNA fra en bred vifte af forskellige udgangsmaterialer (celler, væv, retsmedicinske og kliniske prøver)
  • 16 supportprotokoller tilgængelige i brugermanualen for størst mulig fleksibilitet
  • Meget følsom membran til pålidelig rensning af selv spor af DNA
  • Hurtig og nem protokol (20 min./forberedelse undtagen lysise)
Specifications
Celletype Dyremenneskevæv & , celler
Volumen 60 μg
Kolonnetype Mini spin-kolonne
Indhold og opbevaring Harzadous, 18 °C til 25 °C
Oversigt Kit til oprensning af DNA fra et bredt udvalg af prøver
Format Mini spinsøjle
Isoleringsteknologi Silica membranteknologi
Prøvetype Dyre- og menneskevæv, Celler
Elueringsvolumen 60 til 100 μl
Endelig produkttype DNA
Til brug med (udstyr) Centrifugering, vakuum
Til brug med (applikation) Genotypning, multiplex PCR, næste generations sekventering
Inkluderer NucleoSpin-vævssøjler, opsamlingsrør, buffere, proteinase K
Nøglefunktioner DNA-rensning
Antal reaktioner 10
Nukleinsyretype DNA
Produkttype DNA-rensningssæt
Mængde 1 hver
Renhed A260/A280 1,7 - 1,9
Prøvevolumen <25 mg menneskeligt/dyrevæv, 102-107 dyrkede celler
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Størrelse 200 bp til 50 kbp
Kilde Dyremenneskevæv & , celler
Mål DNA
Teknik Siliciummembran-teknologi
Test tid 20 min/forberedelse (ekskl. lysis)
Udbytte 20 til 35 μg
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • NucleoSpin Tissue
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Hazard Statement
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Precautionary Statement
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P342+P311-Ved luftvejssymptomer: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: guanidine hydrochloride / 2-propanol
Må kun benyttes til forskningsformål.