Få mere at vide
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ Tissue, Mini kit for DNA from cells and tissue
Artikelnummer. 10498961
Antal reaktioner:
10
12 forberedelser
250
50
Pakningsstørrelse:
10 reaktioner
12 forberedelser
250 reaktioner
50 reaktioner
UN 1993 Flammable liquid, n.o.s. (2-propanol mixture) Chem class:3 Pack Group III
Artikelnummer. 10498961
Brand: Macherey-Nagel™ 740952.50
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
UN 1993 Flammable liquid, n.o.s. (2-propanol mixture) Chem class:3 Pack Group III
Mini spin kit for purification of DNA from a broad range of samples
  • Versatile kit for the isolation of genomic DNA from a wide range of different starting materials (cells, tissue, forensic and clinical samples)
  • 16 support protocols available in the user manual for highest flexibility
  • Highly sensitive membrane for reliable purification of even trace amounts of DNA
  • Rapid and easy protocol (20 min./prep excl. lysis)
Tekniske data
Celletype Animal & Human tissue, cells
Volumen 60 μg
Kolonnetype Mini spin column
Indhold og opbevaring Harzadous, 18°C to 25°C
Oversigt Kit for purification of DNA from a broad range of samples
Detektionsmetode Silica-membrane Technology
Format Mini Spin Column
Isoleringsteknologi Silica Membrane Technology
Prøvetype Animal and Human Tissue, Cells
Elueringsvolumen 60 to 100 μL
Endelig produkttype DNA
Til brug med (udstyr) Centrifugation, Vacuum
Til brug med (applikation) Genotyping, Multiplex PCR, Next Generation Sequencing
Inkluderer NucleoSpin Tissue Columns, Collection Tubes, buffers, Proteinase K
Nøglefunktioner DNA purification
Antal reaktioner 50
Nukleinsyretype DNA
Produkttype DNA purification kit
Mængde 1 Each
Renhed A260/A280 1.7 - 1.9
Prøvevolumen <25 mg human/animal tissue, 102-107 cultured cells
Forsendelsestilstand Room Temperature
Størrelse 200 bp to 50 kbp
Kilde Animal & Human tissue, cells
Mål DNA
Teknik Silica-membrane technology
Test tid 20 min/prep (excl. lysis)
Udbytte 20 to 35 μg
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • NucleoSpin Tissue
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Hazard Statement
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Precautionary Statement
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P342+P311-Ved luftvejssymptomer: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Indeholder: guanidine hydrochloride / 2-propanol
Må kun benyttes til forskningsformål.