Få mere at vide
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ Jord
Artikelnummer. 12979884
Antal reaktioner:
10 forberedelser
250
50 forberedelser
Pakningsstørrelse:
10 reaktioner
250 reaktioner
50 reaktioner
Artikelnummer. 12979884
Brand: Macherey-Nagel™ 740780.10
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Isoler DNA fra jord. Macherey Nagel™ NucleoSpin™ muliggør jordisolering af totalt DNA fra forskellige jordtyper
Funktioner:
  • To alternative lyseringsbuffere og et særligt additiv (Enhancer SX) til optimal behandling af forskellige jordprøver– højt udbytte og høj renhed
  • NucleoSpin™-perlerør med keramiske perler til den mest effektive celleforstyrrelse af gram-positive og gram-negative bakterier, arkæer, gær, svampe og alger i jord, slam eller sediment
  • NucleoSpin™ Inhibitor Removal Column fjerner alle PCR-hæmmere, såsom humusstoffer– DNA er klar til brug til PCR uden fortynding
Anvendelser:
  • Samlet DNA fra mikroorganismer i jord og sediment
  • Kvantificer og påvis mikroorganismer fra miljøprøver
  • Typiske downstream-applikationer: PCR, realtids-PCR, Southern blotting, microarray-teknologi
Tekniske data
Format Mini spinsøjle
Isoleringsteknologi Silica membranteknologi
Til brug med (applikation) For total DNA fra mikroorganismer i jord og sediment
Antal reaktioner 10 forberedelser
Prøvevolumen <500 mg
Test tid 90 min.
Udbytte 2 til 10 μg
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • NucleoSpin Soil
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: guanidinium thiocyanate; guanidine hydrochloride, 2-propanol