Få mere at vide
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ Jord
Antal reaktioner:
10 forberedelser
250
50 forberedelser
Pakningsstørrelse:
10 reaktioner
250 reaktioner
50 reaktioner
Beskrivelse
Funktioner:
- To alternative lyseringsbuffere og et særligt additiv (Enhancer SX) til optimal behandling af forskellige jordprøver– højt udbytte og høj renhed
- NucleoSpin™-perlerør med keramiske perler til den mest effektive celleforstyrrelse af gram-positive og gram-negative bakterier, arkæer, gær, svampe og alger i jord, slam eller sediment
- NucleoSpin™ Inhibitor Removal Column fjerner alle PCR-hæmmere, såsom humusstoffer– DNA er klar til brug til PCR uden fortynding
Anvendelser:
- Samlet DNA fra mikroorganismer i jord og sediment
- Kvantificer og påvis mikroorganismer fra miljøprøver
- Typiske downstream-applikationer: PCR, realtids-PCR, Southern blotting, microarray-teknologi
Tekniske data
Tekniske data
| Format | Mini spinsøjle |
| Isoleringsteknologi | Silica membranteknologi |
| Til brug med (applikation) | For total DNA fra mikroorganismer i jord og sediment |
| Antal reaktioner | 50 forberedelser |
| Prøvevolumen | <500 mg |
| Test tid | 90 min. |
| Udbytte | 2 til 10 μg |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- NucleoSpin Soil
- Advarsel
- Brandfarlig væske Kategori 3
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
- H226-Brandfarlig væske og damp.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- MIXTURE LIST-Indeholder: guanidinium thiocyanate; guanidine hydrochloride, 2-propanol