Få mere at vide
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ RNA XS, Micro kit for RNA purification
Beskrivelse
Funktioner
- Isolering af RNA fra små prøvemængder som biopsimateriale eller enkeltceller
- Fremragende RNA-genvinding og integritet
- Koncentreret RNA til følsomme downstream-applikationer ved elution i så lidt som 5 μl
- rDNase inkluderet til fjernelse af DNA på kolonnen
- NucleoSpin™ Filtre (shredders) – effektiv homogenisering og reduktion af viskositet
- Højkvalitets RNA, klar til brug til RT-PCR og andre anvendelser
- Reduktionsmiddel TCEP – no ß-mercaptoethanol nødvendigt
- RNA-isolering fra dyrkede celler
- RNA-isolering fra væv
- RNA-isolering fra kryosektioner
- RNA-isolering fra laserfangede celler
- RNA-isolering fra små mængder plantemateriale
- RNA-isolering fra prøver opbevaret i RNAlater™
- Typiske downstream-applikationer: realtids RT-PCR, nordlig blotting, primerudvidelse, array-teknologi,
- RNase-beskyttelsesassays
Tekniske data
Tekniske data
| Format | Mini spinsøjle |
| Endelig produkttype | NucleoSpin™ RNA XS-kolonne |
| Til brug med (applikation) | Til RNA-isolering fra dyrkede celler, væv, kryosektioner og laserfangede celler |
| Inkluderer | Opsamlingsrør, NucleoSpin™ filtre, opsamlingsrør (2 ml), opsamlingsrør (1,5 ml), buffere, RNase-fri rDNase, bærer-RNA, reduktionsmiddel TCEP |
| Antal reaktioner | 10 |
| Produkttype | NucleoSpin™ RNA XS-kolonne |
| Mængde | 1 stk. |
| Udbytte | 0,1 til 1,5 ng (102 HeLa-celler), 10 til 15 ng (103 HeLa-celler), 100 til 150 ng (104 HeLa-celler), 1000 til 1500 ng (105 HeLa-celler) |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- NucleoSpin RNA XS
- Fare
- Brandfarlig væske Kategori 3
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Akut toksicitet Kategori 4
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
- H226-Brandfarlig væske og damp.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
- H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P342+P311-Ved luftvejssymptomer: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- MIXTURE LIST-Contain: guanidinium thiocyanate, ethanol (diluted < 20 %) (denaturedwith 1%IPA/1%MEK, acc.2016/1867/EU); tr