Få mere at vide
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ RNA Virus, Mini kit for viral RNA/DNA from cell-free fluids
Artikelnummer. 12781021
Antal reaktioner:
10 forberedelser
250 forberedelser
Pakningsstørrelse:
10 reaktioner
450ml
Artikelnummer. 12781021
Brand: Macherey-Nagel™ 740956.250
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Complete kit with silica membrane mini spin columns for reliable purification of viral RNA from cell-free biological fluids (e.g., serum and plasma).
NucleoSpin™ RNA Virus
  • Reliable and reproducible isolation of viral RNA free of impurities
  • Safe and well-established procedure
  • Proven for a large variety of viruses including influenza viruses, HCV, HIV, Bird Flu Virus, Blue Tongue Virus
  • Carrier RNA included for highest sensitivity in downstream applications
  • Fast and convenient protocol – viral RNA and DNA* within only 30 min
  • Support protocol for parallel isolation of viral RNA and DNA (with Proteinase K, not included in Kit)
  • Viral RNA from 150 μL serum, plasma, cell-free biological fluids
  • Typical downstream applications: RT-PCR, enzymatic reactions
Tekniske data
Farve Blue band
Indhold og opbevaring Room temperature (18 - 25 °C)
Format Mini spinsøjle
Isoleringsteknologi Siliciummembran
Elueringsvolumen 50μ L
Prøvetype Cellefri biologiske væsker, Plasma, Serum
Effektivitet Binding capacity: 40 μg
Til brug med (udstyr) Centrifuge
Til brug med (applikation) Isolation of viral RNA
Inkluderer NucleoSpin RNA Virus Columns with Collection Tubes, Collection Tubes (2 mL), buffers, Carrier RNA
Antal reaktioner 250 forberedelser
Prøvestørrelse <150 μL
Test tid 30 min/4-6 preps
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • NucleoSpin RNA Virus
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P264-Vask med vand grundigt efter brug.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P330-Skyl munden.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: guanidine hydrochloride, ethanol