Få mere at vide
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ RNA Virus, mini-kit til viralt RNA/DNA fra cellefrie væsker
Beskrivelse
NucleoSpin™ RNA-virus
- Pålidelig og reproducerbar isolering af viralt RNA fri for urenheder
- Sikker og veletableret procedure
- Bevist for en stor variation af vira, herunder influenzavirus, HCV, HIV, fugleinfluenzavirus, blå tungevirus
- Bærer-RNA inkluderet for højeste følsomhed i downstream applikationer
- Hurtig og bekvem protokol – viralt RNA og DNA* på kun 30 minutter
- Understøttende protokol for parallel isolering af viralt RNA og DNA (med Proteinase K, ikke inkluderet i Kit)
- Viralt RNA fra 150 μl serum, plasma, cellefrie biologiske væsker
- Typiske downstream-applikationer: RT-PCR, enzymatiske reaktioner
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Blåt bånd |
| Indhold og opbevaring | Stuetemperatur (18 - 25 °C) |
| Format | Mini spinsøjle |
| Isoleringsteknologi | Siliciummembran |
| Elueringsvolumen | 50μ L |
| Prøvetype | Cellefri biologiske væsker, Plasma, Serum |
| Effektivitet | Bindingskapacitet: 40 μg |
| Til brug med (udstyr) | Centrifuger |
| Til brug med (applikation) | Isolering af viralt RNA |
| Inkluderer | NucleoSpin RNA-viruskolonner med samlingsrør, samlingsrør (2 ml), buffere, bærer-RNA |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- NucleoSpin RNA Virus
- Advarsel
- Brandfarlig væske Kategori 3
- Akut toksicitet Kategori 4
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
- H226-Brandfarlig væske og damp.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P264-Vask med vand grundigt efter brug.
- P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
- P330-Skyl munden.
- MIXTURE LIST-Contain: guanidine hydrochloride, ethanol