Få mere at vide
Macherey Nagel Bioanalysis™ Nucleospin RNA Virus
Beskrivelse
Macherey Nagel
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | 18°C to 25°C |
| Format | Mini Prep |
| Prøvetype | Cellefri biologiske væsker, Plasma, Serum |
| Til brug med (applikation) | Isolation of Viral Nucleic Acids |
| Antal reaktioner | 240 Preps |
| Størrelse | 100 bp−approx. 50 kbp |
| Mål | Viral RNA and DNA |
| Volumen (metrisk) | < 150 L |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- NucleoSpin RNA Virus
- Advarsel
- Brandfarlig væske Kategori 3
- Akut toksicitet Kategori 4
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
- H226-Brandfarlig væske og damp.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P264-Vask med vand grundigt efter brug.
- P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
- P330-Skyl munden.
- MIXTURE LIST-Indeholder: guanidine hydrochloride, ethanol