Få mere at vide
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ RNA Set for NucleoZOL, Mini kit for RNA from NucleoZOL lysates
Artikelnummer. 15704765
:
50 forberedelser
Artikelnummer. 15704765
Brand: Macherey-Nagel™ 740406.50
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Mini spin kit for the isolation of RNA from NucleoZOL lysates.
Combines NucleoZOL efficiency with proven NucleoSpin™ purity
  • Simple bind-wash-elute procedure
  • Perfect recovery – no loss of total RNA, including miRNA
  • Superior RNA yields due to the efficient lysis using NucleoZOL reagent
  • Save time and benefit from the easy and proven handling
  • Highest quality – even from difficult sample materials
  • NucleoZOL reagent (man. part no. 740404.200) sold separately
Tekniske data
Farve Farveløs
Indhold og opbevaring Room temperature (18 - 25 °C)
Format Mini spinsøjle
Isoleringsteknologi Siliciummembran
Prøvetype NucleoZOL Lysis of Cell or Tissue Sample
Effektivitet 85-95% recovery
Endelig produkttype Small RNA (10-200 nt) and large RNA (> 200 nt)
Til brug med (udstyr) NucleoZOL Reagent (740404.200)
Til brug med (applikation) RNA purification
Inkluderer Columns (50), Collection tubes (50 x 2 mL and 50 x 1.5 mL), Reagents (60 mL Binding Buffer MX, 12 mL Wash Buffer Concentrate RA3, 13 mL RNase-free Water)
Antal reaktioner 50
Lugt Lugtfri
Prøvestørrelse <500 μL NucleoZOL sample
Test tid <1 h
Udbytte 200 μg binding capacity
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • NucleoSpin RNA Set for NucleoZOL (50)
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: 1,4-dioxane