Få mere at vide
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ RNA Set for NucleoZOL, Mini kit for RNA from NucleoZOL lysates
:
50 forberedelser
Beskrivelse
Combines NucleoZOL efficiency with proven NucleoSpin™ purity
- Simple bind-wash-elute procedure
- Perfect recovery – no loss of total RNA, including miRNA
- Superior RNA yields due to the efficient lysis using NucleoZOL reagent
- Save time and benefit from the easy and proven handling
- Highest quality – even from difficult sample materials
- NucleoZOL reagent (man. part no. 740404.200) sold separately
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Farveløs |
| Indhold og opbevaring | Room temperature (18 - 25 °C) |
| Format | Mini spinsøjle |
| Isoleringsteknologi | Siliciummembran |
| Prøvetype | NucleoZOL Lysis of Cell or Tissue Sample |
| Effektivitet | 85-95% recovery |
| Endelig produkttype | Small RNA (10-200 nt) and large RNA (> 200 nt) |
| Til brug med (udstyr) | NucleoZOL Reagent (740404.200) |
| Til brug med (applikation) | RNA purification |
| Inkluderer | Columns (50), Collection tubes (50 x 2 mL and 50 x 1.5 mL), Reagents (60 mL Binding Buffer MX, 12 mL Wash Buffer Concentrate RA3, 13 mL RNase-free Water) |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- NucleoSpin RNA Set for NucleoZOL (50)
- Fare
- Carcinogenicitet Kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
- P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- MIXTURE LIST-Indeholder: 1,4-dioxane