Få mere at vide
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ RNA-sæt til NucleoZOL, Mini-kit til RNA fra NucleoZOL-lysater
Artikelnummer. 16381606
Change view
Click to view available options
Antal reaktioner:
10
Product Code. Antal reaktioner
16381606 10
1 options
FN 1993 Brandfarlig væske, n.a.g. (1,4-Dioxan-blanding) Kemi klasse 3 Produktgruppe II
Product Code. 16381606 Supplier Macherey-Nagel™ Supplier No. 740406.10
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    418.00 DKK
    129.00 DKK / 10 reaktioner
    Spare 289.00 DKK
    69% Slukket
 Begrænset vare
På lager
FN 1993 Brandfarlig væske, n.a.g. (1,4-Dioxan-blanding) Kemi klasse 3 Produktgruppe II
Mini spinkit til isolering af RNA fra NucleoZOL-lysater.
  • Kombinerer NucleoZOL-effektivitet med dokumenteret NucleoSpin™ renhed
  • Simpel bind-vask-elute-procedure
  • Perfekt genopretning – uden tab af total RNA, inklusive miRNA
  • Overlegent RNA opnår den effektive lysering ved brug af NucleoZOL-reagensen
  • Spar tid og få glæde af den nemme og gennemprøvede håndtering
  • Højeste kvalitet – selv fra vanskelige prøvematerialer
  • NucleoZOL-reagens (man. del nr. 740404.200) solgt separat
Specifications
Format Mini spin-kolonnesæt
Isoleringsteknologi Siliciummembran
Prøvetype NukleoZOL Lysat
Effektivitet 85-95% bedring
Endelig produkttype Lille RNA (10-200 nt) og stort RNA (>200 nt)
Til brug med (udstyr) NukleoZOL-reagens (740404.200)
Til brug med (applikation) RNA-rensning
Inkluderer 13 ml bindingsbuffer MX, 6 ml vaskebuffer RA3 (koncentrat), 13 ml RNase-frit H2O, 10 NucleoSpin™ RNA-kolonner (lyseblå ringe – plus opsamlingsrør), 10 opsamlingsrør (2 ml), 10 opsamlingsrør (1,5 ml) og 1 informationsblad
Antal reaktioner 10
Prøvestørrelse <500 μl NucleoZOL-prøve
Test tid <1 h
Udbytte 200 μg bindingskapacitet
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • NucleoSpin RNA Set for NucleoZOL (10)
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Hazard Statement
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
Precautionary Statement
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,4-dioxane
Kun til forskningsbrug