Få mere at vide
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ RNA Plus XS, mikrokit til RNA-rensning med DNA-fjernelseskolonne
Artikelnummer. 15761639
Skift visning
Antal reaktioner:
10 forberedelser
250 forberedelser
50 forberedelser
Pakningsstørrelse:
10 reaktioner
250 reaktioner
50 reaktioner
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Antal reaktioner Pakningsstørrelse
15761639 50 forberedelser 50 reaktioner
15741639 10 forberedelser 10 reaktioner
15751639 250 forberedelser 250 reaktioner
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15761639 Leverandør Macherey-Nagel™ Leverandørnr. 740990.50
 Begrænset vare
På lager
Designet til effektiv og hurtig RNA-isolering fra de mindste prøver af celler og væv. Det topmoderne dobbeltkolonne-sæt inkluderer gDNA-fjernelseskolonner og RNA-bindingskolonner.
NucleoSpin™ RNA Plus XS
  • Udviklet til ekstra små prøver ned til enkeltcelleanalyse
  • Effektiv og hurtig RNA-isolering fra celler og væv
  • To-kolonnesystemet inkluderer gDNA-fjernelseskolonner og RNA-bindingskolonner
  • NucleoSpin™ gDNA-fjernelseskolonner ingen – tidskrævende rDNase-fordøjelse
  • Bekvemt håndtering af – lysatrensning og fjernelse af gDNA i én kolonne i ét trin
  • Ny effektiv lysisbuffer – , ingen b-mercaptoethanol eller TCEP nødvendig
  • Forskellige prøvematerialer – dyrkede celler, dyrevæv, plantevæv, mikroorganismer
  • Downstream-applikationer inkluderer realtids RT-PCR, Northern blotting, primer-extension, array-teknologi og RNase-beskyttelsesassays
Tekniske data
Farve Gul/Blå ring
Indhold og opbevaring Stuetemperatur (18-25 °C)
Format Mini spinsøjle
Isoleringsteknologi Siliciummembran
Elueringsvolumen 5 - 30 μl
Prøvetype Cultured Cells, Menneske- eller dyrevæv
Effektivitet Bindingskapacitet: 110 μg
Endelig produkttype RNA (med typisk RIN > 8)
Til brug med (udstyr) Centrifuger
Til brug med (applikation) Isolering af RNA
Inkluderer NucleoSpin RNA Plus XS-kolonner, NucleoSpin gDNA-fjernelseskolonner XS, opsamlingsrør (2 ml), opsamlingsrør (1,5 ml), buffere
Antal reaktioner 50 forberedelser
Produkttype RNA-isoleringssæt
Renhed A260/A280: 1,9 - 2,2
Prøvestørrelse 1 - 105 dyrkede celler; < 5 mg menneskeligt / animalsk væv
Test tid 18 min/6 forberedelser
Udbytte 0,05 til 0,2 ng (101 HeLa-celler), 0,5 til 2 μg (105 HeLa-celler), 2,5 til 8 ng (0,5 μg muselever), 0,1 til 0,5 ng (0,5 μg musehjerne)
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • NucleoSpin RNA Plus XS
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: guanidinium thiocyanate/guanidinium thiocyanate,ethanol (diluted < 20 %)