Få mere at vide
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ RNA Plus, mini-kit til RNA-rensning med DNA-fjernelseskolonne
Beskrivelse
- rDNase-fordøjelse
- Typisk RIN (RNA-integritetsnummer) > 9
- Elutionsvolumen: 30 – 120 μl
- Forberedelsestid: 20 min./6 forberedelser
- Bindingskapacitet 200 μg
Tekniske data
Tekniske data
| Buffer | Lyseringsbuffer |
| Format | Mini spinsøjle |
| Elueringsvolumen | Elutionsvolumen: 30–120 μl |
| Prøvetype | <1 x 107 dyrkede celler, <1 x 109 bakterieceller, <1 x 108 gærceller, <30 mg Menneskeligt/Dyrevæv |
| Til brug med (applikation) | RNA-isolering fra celler og væv |
| Inkluderer | NucleoSpin gDNA-fjernelseskolonne |
| Antal prøver | 50 |
| Produkttype | RNA-isoleringssæt |
| Udbytte | Typisk udbytte: HeLa-celler 5 x 106: 40-60 μg; Musens lever 20 mg: 80-100 μg; Mus nyre 20 mg: 40-70 μg; Mus milt 5 mg: 30-60 μg |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- NucleoSpin RNA Plus
- Advarsel
- Brandfarlig væske Kategori 3
- Akut toksicitet Kategori 4
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
- H226-Brandfarlig væske og damp.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- MIXTURE LIST-Contain: ethyleneglycol diacetate / guanidinium thiocyanate /guanidine hydrochloride, ethanol
Kits til kun brug til forskningsformål