Få mere at vide
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ RNA Plant and Fungi, mini-kit til RNA fra planter og svampe
Beskrivelse
Plante- og svampemateriale er forskelligartet med hensyn til struktur, cellevægssammensætning, biokemiske forbindelser og organtyper. Almindelige produkter til RNA-isolering formår ofte ikke effektivt at rense RNA fra udfordrende planteprøver.
- Skræddersyede protokoller til forskellige udgangsmaterialer (f.eks. frø, rødder, stængler, nåle)
- Bekvem håndtering og effektiv isolering af RNA med høj integritet
- NucleoSpin RNA-plante- og svampefiltre til lysatrensning inkluderede
- Designet til prøver rige på sekundære metabolitter, sukker, stivelse eller andre forbindelser, der forstyrrer nukleinsyrerensningsmetoder
- Kan også bruges til standardprøver, såsom Arabidopsis-blade
- Typiske downstream-applikationer: realtids RT-PCR, Northern blotting, primer-udvidelse, array-teknologi, RNase-beskyttelsesassays
Tekniske data
Tekniske data
| Format | Mini spinsøjle |
| Isoleringsteknologi | Siliciummembran |
| Elueringsvolumen | 50μ L |
| Prøvetype | Plante- eller svampemateriale (frø, rødder, stængler, nåle) |
| Effektivitet | Bindingskapacitet: 200 μg |
| Endelig produkttype | Højintegritets RNA |
| Til brug med (applikation) | Isolering af RNA fra plante- og svampeprøver |
| Inkluderer | Filtre, søjler med opsamlingsrør, opsamlingsrør (2 ml), opsamlingsrør (1,5 ml), buffere, RNase-frit vand |
| Antal reaktioner | 250 |
| Renhed | A260/A280: 1,9 - 2,1 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- NucleoSpin RNA Plant and Fungi
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- P264-Vask med vand grundigt efter brug.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
- P330-Skyl munden.
- MIXTURE LIST-Contain: guanidine hydrochloride, ethylendinitrilo tetraacetic acid (EDTA)